Learn More
Karl Hecht™ Watch Glasses
Descripción
- Acc. to DIN 12 341
- With fused rim
- Manufactured from glass
- Available in different diameters
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Fused rim |
| Material | Glass |
| Shape | Round |
| For Use With (Application) | Evaporation, holding, heating |
| Diameter (Metric) | 6 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?