Learn More
Buerkle™ Wall-mount Draining Rack
Product Code. p-8002895
Click to view available options
Positions:
33
77
Product Type:
With draining channel
Without draining channel
Height (Metric):
400 mm
500 mm
600 mm
Width (Metric):
400 mm
500 mm
600 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10731002
Brand: Buerkle™ 96401040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed with individually placed stable polypropylene rods. Buerkle™ Wallmount Draining Racks can be configured to fit larger or smaller apparatus.
A wall-mounted draining rack, including a wall mounting set (screws, dowels). A removable draining channel is optionally available, with a connection for a draining tube which can discharge directly into a laboratory wash basin.
  • Draining rack PVC, rods polypropylene
  • Including spanner for the rods
  • Three different rod lengths to adapt to varying apparatus
  • Shatterproof
  • Rods click into place for secure positioning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Includes Spanner, wall mounting set of screws and dowels, box for the rods, five 60 mm rods, twenty six 100 mm rods, two 150 mm rods
Product Type Without draining channel
Color Blue/White
Material PVC, Polypropylene
Positions 33
For Use With (Application) Hygienic Drying of Apparatus
Size 400 x 400 mm
Width (Metric) 400 mm
Width (English) 15.74 in.
Height (Metric) 400 mm
Height (English) 15.7 in.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis