Learn More
VPS39 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 16219-1-AP-20UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16855774
  • 1710.33 NOK / 20µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
VPS39 is the mammalian homolog of the yeast vacuolar protein VAM6, that in mammals, promotes lysosome clustering and fusion in vivo. VPS39 is also thought to modulate the TGF-beta response by coupling the TGF-beta receptor complex to the Smad pathway. Similar to the related protein TRAP1, the VPS39 protein is essential for early embryonic development, with mice lacking VPS39 dying at or before E6.5.
Specifikationer
Specifikationer
VPS39
Polyclonal
Unconjugated
VPS39
hVam6p, KIAA0770, TLP, VAM6, Vam6/Vps39 like protein, VPS39
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23339, 269338
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8R5L3, Q96JC1
VPS39
VPS39 Fusion Protein Ag9267
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.