Learn More
Sampling Systems™ Volumetric Spoon Set
Product Code. 15849631 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
1.25, 5, 15, 100 mL
Unit Size:
Each
Product Code. Capacity (Metric) unitSize
15849631 1.25, 5, 15, 100 mL Each
1 options
Product Code. 15849631
Brand: Sampling Systems™ A3351
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sampling Systems™ Volumetric Spoon Set is ideal for measuring liquids or powders at specified volumes.
  • Crevice free
  • Satin finish
  • 304 Stainless Steel
  • Supplied as a set
  • Each spoon is engraved with volume
Specifications
Capacity (Metric) 1.25, 5, 15, 100 mL
Finish Polished
Material Stainless Steel (AISI 304)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.