Learn More
Vitamin K1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481478
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16481478 5 g 5g
16432549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481478 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0684
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Tekniske data
Chemical Name or Material Vitamin K1
CAS 84-80-0
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C31H46O2
Quantity 5 g
Synonym Phylloquinone Phytomenadione
Solubility Information Ethanol : ≥ 50 mg/mL (110.94 mM) ∣DMSO : 5.6 mg/mL (12.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 450.7
Formula Weight 450.7
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Liquid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.