Learn More
Vitamin E acetate, 97%
Product Code. p-3346685
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11461848
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A14505.14
Request Bulk or Custom Format
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.754 g/mol
Vitamin E acetate is used as a fortifying agent and dietary supplement in food. It is used in dermatological products such as skin creams. It is an alternative to tocopherol and provides protection against the sun’s ultraviolet rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Vitamin E acetate is used as a fortifying agent and dietary supplement in food. It is used in dermatological products such as skin creams. It is an alternative to tocopherol and provides protection against the sun’s ultraviolet rays.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Air and light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7695-91-2
Molecular Formula C31H52O3
Molecular Weight (g/mol) 472.754
MDL Number MFCD00072042
InChI Key ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC Name [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spécification
Melting Point °C to 28°C
Density 0.960
Boiling Point >300°C
Flash Point 210°C (410°F)
Assay Percent Range 97%
Refractive Index 1.496
Quantity 25 g
Beilstein 97512
Sensitivity Air and light sensitive
Merck Index 14,9495
Solubility Information Immiscible with water.
Formula Weight 472.76
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Vitamin E Acetate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis