Learn More
Vitamin A palmitate, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11497481 100 g 100g
11477481 5 g 5g
11487481 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11497481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210326380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3890.00 NOK
    3703.16 NOK / 100g
    Save 186.84 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 79-81-2
Molecular Formula C36H60O2
Molecular Weight (g/mol) 524.874
InChI Key VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Synonym retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
IUPAC Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Especificaciones
Color Yellow to Orange
Quantity 100 g
Formula Weight 524.9
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Vitamin A palmitate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.