Learn More
VistaLab™ Technologies Pipette Tips: Sterile, Filtered
Description
- Sterile tips packaged in VistaRaks or Individually Wrapped
- VistaRak: 5 racks, 192 tips/rack
- Use VistaLab pipette tips to maximize the exceptional performance and benefits of Ovation pipettes
- All VistaLab pipettes are calibrated with VistaLab tips to provide a perfect fit and deliver reliable performance every time
Order Info
Packaged 192 tips/rack, 5 racks/case
Specifications
Specifications
| Volume (Metric) | 1250 μL |
| Filtered | Filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Clear |
| Rack Color | Blue |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Length (English) | 3.4 in. |
| Thickness | 5 in. |
| Clean Claims | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Sterilization Method | e-beam |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?