Learn More
VistaLab™ Technologies Reagent Reservoirs
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11925732
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
10 mL
100 mL
100 mL (with lid)
25 mL
25 mL (divided)
50 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Packaging:
Bulk
Individually Wrapped
Individually packed
Quantity:
10/bag x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/bag x 10; 200/Cs.
200 in. 20 bags of 10
50/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 50
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11925732
missing translation for 'mfr': VistaLab™ Technologies 30541001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Unique trough-within-trough design maximizes reagent recovery
  • Polystyrene with trimmed base corners
  • Distinct pour-off spouts to empty reservoirs without spills
  • Well-marked graduated increments on inside wall minimize reagent waste
  • Wide base and sturdy construction provide stability and help to avoid spills
  • Molded corner structures allow easy separation of bulk packaged reservoirs
  • Available in 25, 50, 100mL and 1.8L volumes; 25mL available with divided configuation for multichannel pipetting of two reagents simultaneously
  • 100mL model (Cat. No. 21-385-111) is supplied with lid
  • Available individually wrapped or bulk packaged, gamma sterilized or nonsterile
Información de órdenes
Reservoir lid sold separately (Cat. No. 21-385-110).
Especificaciones
Certifications/Compliance Pyrogen-free
Color White
Capacity (Metric) 100 mL
Material Polystyrene
Sterility Sterile
Type Reagent Reservoir
For Use With (Application) General Liquid Handling
Height (English) 13 in.
Length (English) 16.5 in.
Packaging Individually Wrapped
Quantity 50/Cs.
Width (English) 6.5 in.
Autoclavable Not Autoclavable
Channels 1
Disposable Single-use
Bottom Shape V-bottom
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado