Description
lower face polycarbonate additional ventilation incorporated into design Uvex
Specifications
Specifications
| Lens Coating | Anti-fog |
| Lens Tint | Transparent |
| Product Type | Faceshield |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| UV Protection | UV380 |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?