Learn More
PAL International™ White Visitors Lab Coats with Popper Fastening
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Conditionnement:
Pack of 100
Description
- Soft but durable nonwoven polypropylene fabric construction
- Strong and comfortable.
- Open cuffs
- No pockets
- Individually bagged for each visitor
- Food safe
- Available in white only
Spécification
Spécification
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Closure Type | Snaps |
| Cuff Style | Open |
| Disposable | Single-use |
| No. of Pockets | None |
| For Use With (Application) | Food Processing, Food Handling, Food Service |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu