Learn More
Mutexil™ Non-woven Blue High-filter Visitors Face Masks
Click to view available options
Color:
Blue
Unit Size:
Pack of 1000
Description
- Non-woven
- Blue
- Easily fastened
- High filter for enhanced safety
Specifications
Specifications
| Product Type | Face Mask |
| Color | Blue |
| Construction | Non-woven |
| Filter Efficiency | High |
| For Use With (Application) | For used to visit a manufacture or to visit patients |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur