Learn More
Elga™ Vision 250 Disposable Deionizer
Product Code. 13175940
Change view
Click to view available options
Flow Rate:
60 L/hr.
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Flow Rate unitSize
13175940 60 L/hr. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13175940 Fournisseur Elga™ Code fournisseur PRDIDC0806 DG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A wall-mountable disposable deioniser for producing deionised water at the turn of a tap.
  • Deionised water is produced at up to 60L/hr
  • The use of colour change resin, which indicates when it is exhausted, means that no electrical supply is needed to operate
  • Also available complete with a flexible dispensing gun
  • Water quality of 0.1MΩ/cm to 10MΩ/cm
  • Inlet pressure of 6bar
  • Output of 170L/cartridge to 1,900L/cartridge
Spécification
Flow Rate 60 L/hr.
Height (Metric) 660 mm
Type Disposable Water Deionizer
Width (Metric) 92 mm
Diameter (Metric) 110 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.