Learn More
Poulten Selfe™ Viscometer Holder
Product Code. 13101103
Click to view available options
Size:
Cannon-Fenske Size 25 to 500
Suspended Level Sizes 1 to 4
Suspended Level Sizes 4a to 5
U-tube Reverse Flow Sizes 1 to 9
U-tube Size A to F
Unit Size:
Each
Product Code. 13101103
Brand: Poulten Selfe™ 1824/A2
Specifications
Product Type Viscometer Holder
For Use With (Equipment) 50 mm Bath Opening for Suspended Level Sizes 4a to 5
Diameter (Metric) Opening 50 mm
Size Suspended Level Sizes 4a to 5
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado