Beschreibung
- Reusable
- Anti-static according to EN1149
- With Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™, which gives excellent moisture absorption capabilities and keeps users' hands drier for longer
- Significantly lower tendency to shed than traditional cotton flock gloves
- Ideal for light assembly in dry, fully wet or oily conditions, engine and system testing, paint and spray shops, food distribution
Spezifikation
Spezifikation
| Back Material | Nitrile |
| Cuff Material | Nitrile |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 8 |
| Style | 79-700 |
| Thickness (Metric) | 0.2 mm |
| Glove Cuff Color | Blue |
| Glove Cuff Style | Straight |
| Liner Material | Aquadri |
| Quantity | 50 Pairs |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?