Learn More
Ixabepilone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456457
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16456457
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY10222
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Ixabepilone (BMS-247550) is an orally bioavailable microtubule inhibitor, which binds to tubulin and promotes tubulin polymerization and microtubule stabilization, thereby arrests cells in the G2-M phase of the cell cycle and induces tumor cell apoptosis.
Ixabepilone (BMS-247550) is an orally bioavailable microtubule inhibitor, which binds to tubulin and promotes tubulin polymerization and microtubule stabilization, thereby arrests cells in the G2-M phase of the cell cycle and induces tumor cell apoptosis.
Spezifikation
Chemical Name or Material Ixabepilone
Physical Form Solid
CAS 219989-84-1
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H42N2O5S
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym BMS-247550 Aza-epothilone B
Solubility Information DMSO : 83.33 mg/mL (164.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]([C@H]([C@H](CCC[C@]1(O[C@]1(C[C@H](N2)/C(C)=C/C3=CSC(C)=N3)[H])C)C)O)C)C(C)([C@H](CC2=O)O)C
Molecular Weight (g/mol) 506.7
Formula Weight 506.7
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt