Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 72-285 Series Medium Protection Gloves
Artikelnummer. 11736434 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
6
7
8
9
Pakningsstørrelse:
Pack of 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size unitSize
11736434 6 Pack of 6
11716394 7 Pack of 6
11716444 8 Pack of 6
11726444 9 Pack of 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11736434 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 72285060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Provides exceptional cut resistance, comfort and durability. Ansell VersaTouch™ 72-285 Series Medium Protection Gloves contain Dyneema™ technology to protect against cuts.
  • Light blue in color
  • Washable up to 90°C
  • Suitable for contact with all foodstuffs
  • Ideal for boning, carving, fish processing, meal preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance EN388:2003
Coating Material Uncoated
Color Blue
Cut Resistance Rating Level 5
Hand Specific
Latex Free No
Material Dyneema
Powdered Powder Free
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 6
Temperature (Metric) Max 95°C
For Use With (Application) For boning, carving, fish processing, fish filleting, meals preparation, fruit and vegetable processing applications
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Polypropylene Glass fiber Dyneema™
Quantity 6Pack
Resistant To Cut
Length (Metric) 250 to 330 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.