Learn More
Ansell™ Versatouch™ 37-646 Series Green Nitrile Gloves
Produktkode 15573695 Shop alle Ansell produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek
12 pairs
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15573695
missing translation for 'mfr': Ansell™ 37646070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Features UltraGrip™ technology an innovative raised diamond grip. Ansell Versatouch™ 37-646 Series Green Nitrile Gloves have improved grip, dexterity and flexibility.
  • Chemical and liquid protection gloves
  • 100% latex free
  • Food Approved
  • High performance nitrile compound for enhanced flexibility and dexterity, even in cold environments
  • Offer unmatched grip in wet and fatty conditions thanks to the raised diamond grip pattern
  • Latex free formulation: no risk of Type I allergies
  • Unflocked: to prevent the risk of food contamination
  • Offer superior mechanical properties over natural rubber gloves
Applications:
  • Deboning
  • Defeathering and skinning
  • Marinating
  • Packing of fillets and ground meat
  • Primary cutting
  • Slicing, cutting and shopping
  • Steaming, frying and roasting
  • Storing packed meats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003 , EN374:2003
Color Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Size 7
Thickness (English) 11 mil
Thickness (Metric) 0.28 mm
Glove Cuff Style Straight
Model 37-646_7
Series 37-646
Length (Metric) 324 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.