Description
- Rough sandblast finish provide good wet-grip
- Soft PVC coating on glove maintains dexterity and pliabiity at low temperatures
- Dipped rough finish makes handling wet and slippery materials easier and safer
- Heat sealed sleeve offers liquid resistance and dust protection only
Applications:
- Chemical handling
- Chemical refining
- Cleaning
- Construction work
- Dairy processing
- Fish processing
- Fruit and vegetable processing
- General purpose
- Janitorial use
- Light assembly tasks
- Maintenance
- Refining oil and petrol
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | Standards CATEGORY III, CE Mark, EN 374, EN 388 : 4121 |
| Cuff Material | PVC |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Color | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 9 |
| Thickness (Metric) | 4 mm |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?