Learn More
Verapamil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200096808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16412009 1 g 1g
16440718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16412009 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0064
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Verapamil hydrochloride ((±)-Verapamil hydrochloride) is a calcium channel blocker and a potent and orally active first-generation P-glycoprotein (P-gp) inhibitor. Verapamil hydrochloride also inhibits CYP3A4. Verapamil hydrochloride has the potential for high blood pressure, heart arrhythmias and angina research.
Verapamil hydrochloride ((±)-Verapamil hydrochloride) is a calcium channel blocker and a potent and orally active first-generation P-glycoprotein (P-gp) inhibitor. Verapamil hydrochloride also inhibits CYP3A4. Verapamil hydrochloride has the potential for high blood pressure, heart arrhythmias and angina research.
Especificaciones
Chemical Name or Material Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H39ClN2O4
Quantity 1 g
Synonym (±)-Verapamil hydrochlorideCP-16533-1 hydrochloride
Solubility Information H2O : 50 mg/mL (101.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (63.13 mM)
SMILES [H]Cl.COC1=CC=C(C(C#N)(C(C)C)CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)C=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 491.06
Formula Weight 491.06
Percent Purity 99.01%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.