Learn More
VEGFC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 22601-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16832005
  • 1710.33 NOK / 20µL
Description
The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor/vascular endothelial growth factor (PDGF/VEGF) family, is active in angiogenesis and endothelial cell growth, and can also affect the permeability of blood vessels. This secreted protein undergoes a complex proteolytic maturation, generating multiple processed forms which bind and activate VEGFR-3 receptors. Only the fully processed form can bind and activate VEGFR-2 receptors. This protein is structurally and functionally similar to vascular endothelial growth factor D.
Specifications
Specifications
VEGFC
Polyclonal
Unconjugated
VEGFC
Flt4 L, Flt4 ligand, VEGF C, VEGFC, VRP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22341, 7424
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P49767, P97953
VEGFC
VEGFC Fusion Protein Ag18182
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado