Learn More
Vanoxerine dihydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Vanoxerine dihydrochloride (GBR-12909 dihydrochloride) is a competitive, potent, and highly selective dopamine reuptake inhibitor (Ki=1 nM). Vanoxerine dihydrochloride (GBR-12909 dihydrochloride) binds to the target site on the dopamine transporter (DAT).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Vanoxerine dihydrochloride |
| CAS | 67469-78-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H34Cl2F2N2O |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | GBR-12909 dihydrochloride I893 dihydrochloride |
| Solubility Information | DMSO : 9.4 mg/mL (17.96 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (1.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | FC1=CC=C(C(C2=CC=C(F)C=C2)OCCN3CCN(CCCC4=CC=CC=C4)CC3)C=C1.[2HCl] |
| Molecular Weight (g/mol) | 523.49 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?