Beschreibung
- Hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision.
- Approved for use at -30°C.
- Available in 8 standard colors (white, yellow, blue, red, green, orange, black, hi-viz green).
- 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV-radiation and it's time to replace it.
- Softly rounded design helps avoid parts snagging on cables or branches.
- Ventilation holes distributed over a large area offer maximum through-flow of air, increasing wearer comfort.
- Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces Short peak gives improved upwards visibility.
- Short peak gives improved upwards visibility.
- Branding and logo printing options available.
- Replaceable leather or plastic sweatband.
- Mining lamp holder option available.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN 397:212+A1:2012 |
| Color | Orange |
| Product Type | Safety Helmet |
| Quantity | 1 Ea. |
| Suspension Type | Pinlock |
| Ventilated | Ventilated |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?