Learn More
Beskrivelse
- Wraparound style spectacle with excellent field of vision
- Straight side arms grip the side of the head not behind the ears. Provides a secure comfortable, slip free wear
- Combines hard/soft components - increased comfort around sensitive nose, brow and ear areas
- Fully adjustable side arms enables wearer to achieve individual fit for better protection and comfort
- 100% UV protection and metal free
Tekniske data
Tekniske data
| Lens Coating | Anti-fog |
| Lens Tint | Brown |
| Product Type | Protective Eyewear I-vo 9160 |
| Frame Color | Blue, Orange |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| UV Protection | UV400 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?