Learn More
Greiner Bio-One UV-Star™ 96-well UV Spectroscopy Microplate
Click to view available options
Material:
Cycloolefin Copolymer
Well Design:
Chimney
Unit Size:
Pack of 40
Beskrivning
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Can be traced back to production through defined LOT number system
- Optical window down to 230nm ideal for nucleic acid
Specifikationer
Specifikationer
| Breakapart | No |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Packaging | Inner bags of 10 |
| Binding Type | Non Binding |
| Color | Clear |
| Product Type | 96-well Microplate |
| Material | Cycloolefin Copolymer |
| No. of Wells | 96 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering