Learn More
Greiner Bio-One UV-Star™ 96-well UV Spectroscopy Microplate
Description
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Can be traced back to production through defined LOT number system
- Optical window down to 230nm ideal for nucleic acid
Service Plan
No
Warranty
No
Specifications
Specifications
| Barcode | Alphanumeric |
| Breakapart | No |
| Format | Half-Area |
| Array | 8 x 12 |
| Packaging | Inner bags of 10 |
| Binding Type | Non Binding |
| Color | Clear |
| Product Type | UV Microplate |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 15 to 175 μL |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?