Learn More
Uteroglobin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. 16866903 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
150 μL
20 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
Codice prodotto. Quantity unitSize
16866903 20 μL 20µL
16856903 150 μL 150µL
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16866903
Marca: Proteintech 104901AP20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal Antibody
Uteroglobin encodes a member of the secretoglobin family of small secreted proteins. The encoded protein has been implicated in numerous functions including anti-inflammation, inhibition of phospholipase A2 and the sequestering of hydrophobic ligands. Defects in this gene are associated with a susceptibility to asthma.
Specifica
Antigen Uteroglobin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.25 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene SCGB1A1
Gene Accession No. P11684, Q06318
Gene Alias CC10, CC16, CCPBP, CCSP, SCGB1A1, UGB, UP 1, UP1, Urinary protein 1, Urine protein 1, Uteroglobin
Gene Symbols SCGB1A1
Host Species Rabbit
Immunogen Uteroglobin Fusion Protein Ag0758
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 22287, 7356
Target Species Mouse, Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.