Learn More
BRAND™ USP Measuring Flask
Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
20 mL
Unit Size:
Each
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Material | Polypropylene |
| Capacity (Metric) | 20 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Socket Joint | Ground Joint NS 10/19 |
| Class | A |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido