Learn More
Urea, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16645743 Tienda Honeywell Fluka Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
2.5KG POLY BOTTLE
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16645743
missing translation for 'mfr': Honeywell Fluka 15604H2.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 57-13-6
Physical Form Crystalline Granules
Quantity 2.5 kg
Molecular Formula CH4N2O
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=O
IUPAC Name urea
Molecular Weight (g/mol) 60.06
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Percent Purity 99.0 to 100.5%
Loss on Drying Max. 1.0 %
Packaging Plastic Bottle
Appearance Complying
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado