Learn More
Urea, 99.3+%
Código de producto. 11377898
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11377898 500 g 500g
11357898 100 g 100g
11367898 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11377898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036429.36
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Urea has important use as a fertilizer and feed supplement. Used for the preparation of plastics and drugs. Urea and its derivatives plays an important role in the cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 57-13-6
Molecular Formula CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
MDL Number MFCD00008022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Melting Point 132°C to 135°C
Color White
Density 1.335 g/mL
pH 9.2 to 9.5
Odor Ammonia-like
Linear Formula NH2CONH2
Quantity 500 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Solubility Information Soluble in water,glycerol and ethanol.
Formula Weight 60.06
Percent Purity ≥99.3%
Physical Form Crystalline Solid
Chemical Name or Material Urea
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.