Learn More
Kern Sohn Unlined Wooden Box for Single Weight
Click to view available options
Holds:
1 g weight
1 kg weight
10 g weight
10 kg weight
100 g weight
2 g weight
2 kg weight
20 g weight
20 kg weight
200 g weight
5 g weight
5 kg weight
50 g weight
50 kg weight
500 g weight
Unit Size:
Each
Description
- Wooden
- For button/compact weight design
Specifications
Specifications
| Description | Unlined |
| Material | Wood |
| For Use With (Equipment) | Class F2 and M1 Weights |
| Holds | 1 g weight |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering