Learn More
Welch™ univac Diaphragm Pump System
Shop All Welch Ilmvac Products
Click to view available options
Flow Rate:
300/333 L/min.
Unit Size:
Each
Description
- Three stage structure of 4 assigned chemically resistant diaphragm pump
- Easy to service structure
- Each diaphragm pump with gas ballast valve
- Mobile, space-saving, with cover plate
- Developed particularly for vacuum networks
- Pumping speed: 300/333L/min
- Power consumption: 4A
Specifications
Specifica
| Amperage | 4 A |
| Depth (Metric) | 95 cm |
| Model | MPKC 2403 T |
| Flow Rate | 300/333 L/min. |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Overall Height (English) | 25.5 in. |
| Overall Height (Metric) | 65 cm |
| Overall Width (English) | 14.9 in. |
| Overall Width (Metric) | 38 cm |
| Pump Type | Pump System |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto