Learn More
ZVG™ Unitex™ Wipes
Beschreibung
Viscose fibers, produced industrially from cellulose, give the fabric its 'natural synthetic' textile character. The chemical composition of this material is similar to that of cotton. Viscose products are absorbent, flexible, and durable.
- Can be used both dry and wet
- Ideal for cleaning and degreasing surfaces, such as those to be painted (in conjunction with cleaning agents like silicone remover, water-based cleaners, or water)
- Good for use with 2K paints and water-based paints
- Tear- and solvent-resistant
- Silicone-free
- Lint-free
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Wipe |
| Length (English) | 15 in. |
| Length (Metric) | 38 cm |
| Width (English) | 11.8 in. |
| Width (Metric) | 30 cm |
| Material | Polyester Cellulose |
| Color | Turquoise |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?