Learn More
uvex Unilite Thermo Safety Gloves
Product Code. 17290461 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
7
11
Unit Size:
10 pairs
Each
Product Code. 17290461
Brand: uvex 6059307
Only null left
Add to basket
Add to basket
Two-layer material composition features acrylic and new wool to ensure a pleasant hand climate and enhanced user comfort. Polymer coating provides mechanical abrasion resistance, and remains flexible even at low temperatures.
  • Gloves feature two-layer material composition of acrylic and new wool
  • Polymer coating on the palm remains flexible even at low temperatures
  • Coating provides mechanical abrasion resistance
  • Enhanced grip capabilities in dry, or slightly damp areas
  • Provides thermal insulation when in direct contact with cold objects
  • Safe for use when handling food
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Compliance (Europe) EN 511: 010
Applications Industrial
Coating Material Polymer
Color Black
Exterior Finish Smooth
Hand Ambidextrous
Material Polyamide, Elastane
Product Type Cold-resistant Gloves
Size 7
EN388 Standard 3131X
For Use With (Application) Construction, Forklift Operation, and Refrigeration
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Acrylic, Wool
Series Unilite Thermo
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis