Learn More
Beskrivelse
- Gloves feature two-layer material composition of acrylic and new wool
- Polymer coating on the palm remains flexible even at low temperatures
- Coating provides mechanical abrasion resistance
- Enhanced grip capabilities in dry, or slightly damp areas
- Provides thermal insulation when in direct contact with cold objects
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 511: 010 |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Polymer |
| Color | Black |
| Exterior Finish | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Polyamide, Elastane |
| Product Type | Cold-resistant Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 3131X |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?