Learn More
Huber Unichiller™ 025w OLÉ
Descrizione
- Unichiller 025w OLÉ with new controller OLÉ Chiller
- Temperature range: -10 to 40 °C
- Cooling capacity 15°C: 2.5 kW
- Cooling capacity 0°C: 2 kW
- Pressure pump max.: 29 L/min / 1.0 bar
- Pump connection: G3/4 male
- Cooling water connection: G1/2 male
- Power supply: 220-240 V 1~ 50 Hz
- With refrigerant R-449A
- RS232/serial with the LAI commands G,v,L (SpyLight compatible)
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 3.8 L |
| Condenser Type | Water-cooled |
| Cooling Capacity | 2.5 kW at +15°C |
| Pump Type | Standard |
| Temperature Range | -10°C to +40°C |
| Type | Recirculating Chiller |
| Electrical Requirements | 1~ 50 Hz |
| Voltage | 220/240 V |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?