Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Beschreibung
- Comfort, safety and style
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole
- Active comfort
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345: 2012, S3, SRC |
| Color | Black |
| Material | Knitted Textile |
| Size | 42 |
| Toe Material | Steel |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Trainers |
| Waterproof | Water Repellent |
| Product Type | S3 SRC |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?