Learn More
Abeba™ UNI6 36761 Shoes
Product Code. 15640568
Change view
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. Size unitSize
15640568 48 1 pair
15610558 35 1 pair
15620558 36 1 pair
15630558 37 1 pair
15640558 38 1 pair
15650558 39 1 pair
15660558 40 1 pair
15670558 41 1 pair
15680558 42 1 pair
15690558 43 1 pair
15600568 44 1 pair
15610568 45 1 pair
15620568 46 1 pair
15630568 47 1 pair
14 options
Product Code. 15640568
Brand: Abeba™ 36761/48
Only null left
Add to basket
Add to basket
ESD dissipative shoe includes special lining with silver ions that absorbs resperation which allows the foot to breathe.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Functional leather with honeycomb pattern
  • Black
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350112)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Scratch-proof
  • Water-repellent
Spécification
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Color Black
Material Leather
Size 48
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Polyurethane
Style 36761
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.