Learn More
Descrizione
- Classic ergonomic goggles with unrestricted peripheral vision
- Frame color: transparent gray
- PC lens with CBR65 tint (light brown)
- Certified in line with EN 166 (personal eye protection) and EN 172 (sunglare filters for industrial use)
- Certification: W 166 34 BT CE – 5-1,4 W1 BTKN CE
- Reliable UV 400 protection
- High mechanical strength (B: 120 m/s)
- Uvex CBR65 tint eases strain on eyes
- Anti-fog coating on the inside, extremely scratch- and chemical-resistant coating on the outside (uvex supravision excellence)
- Sophisticated ventilation system ensures optimum wearability
- Large frame, can comfortably be worn as overspecs
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Color | Transparent Gray |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 166, EN 172 |
| Lens Tint | Brown |
| Product Type | Anti-fog Goggles |
| Headband Material | Textile |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?