Learn More
Brady™ Ultra-thin Matte Electrostatic Dissipative (ESD) Polyimide Circuit Board Labels for M6/M7 Printers
Product Code. 17808424
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.5 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
0.5 x 1 in.
0.75 x 0.25 in.
Height (Metric):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
19.05 mm
Shape:
Rectangle
Square
Unit Size:
Pack of 500
Pack of 750
Product Code. 17808424
Brand: Brady™ 173712
Only null left
Add to basket
Add to basket
Static dissipative polyimide withstands wave solder environments and multiple harsh washes for printed circuit board and electronic component preprocess labeling.
  • Low profile, high temperature, matte white polyimide material features a static dissipative adhesive and static dissipative release liner
  • Surface resistivity values in the recommended range for Dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008
  • UL Approved, Meets requirements of MIL-STD-202G, Method 215K
  • Service temperature of -70°C to +100°C (-94°F to +212°F)
  • Made of B-719 polyimide material
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Adhesive Type Static-dissipative
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Circuit Board Labeling
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Latex Free No
Quantity 750 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Thickness (English) 0.0033 in.
Thickness (Metric) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0.25 x 0.9 in.
Length (English) 0.25 in.
Width (English) 0.9 in.
Width (Metric) 22.86 mm
Height (Metric) 6.35 mm
Alternate Part Number M6-13-719
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis