Learn More
UBAC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25122-1-AP-20UL
Weitere Details : Weight : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883665
  • 1281.92 NOK / 20µL
Estimated Shipment: 15-12-2022
to see stock.
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
UBAC2
Polyclonal
Unconjugated
UBAC2
PHGDHL1, UBA domain containing 2, UBAC2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
337867, 68889
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.46 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8NBM4, Q8R1K1
UBAC2
UBAC2 Fusion Protein Ag19142
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote