Learn More
U18666A, MedChemExpress
Beskrivning
U18666A, an intra-cellular cholesterol transport inhibitor, inhibits replication of Ebola virus, dengue virus, and human hepatitis C virus.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | U18666A |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 3039-71-2 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H42ClNO2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (117.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.56 mg/mL (13.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1C[C@@H](OCCN(CC)CC)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)(C(CC4)=O)CC3.Cl |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?