Beschreibung
- Nitrile butadiene rubber (NBR) chemical protection gloves
- An additional coating enhances grip capabilities when handling wet/oily objects
- Ideal for a wide variety of applications that require mechanical protection
Spezifikation
Spezifikation
| Applications | Laboratory |
| Coating Material | NBR |
| Color | Black |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 4121X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | AJKLMO |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?