Learn More
Tyrphostin 23, MedChemExpress
Description
Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Tyrphostin 23 |
| CAS | 118409-57-7 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H6N2O2 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Tyrphostin A23 RG-50810 AG 18 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (537.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.17 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?