missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TYK2 Polyclonal Antibody

Descripción
A suggested positive control is human small intestine tissue lysate. PA5-34497 can be used with blocking peptide PEP-1539. Antibodies should not be exposed to prolonged high temperatures.
Tyrosine Kinase 2 (TYK2) a member of the JAK kinase family, plays both structural and catalytic roles in type I interferon (IFN) signaling. As such, it may play a role in anti-viral immunity. A mutation in this gene has been associated with hyperimmunoglobulin E syndrome (HIES) - a primary immunodeficiency characterized by elevated serum immunoglobulin E.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | TYK2 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.02% sodium azide |
| Gene | TYK2 |
| Gene Accession No. | P29597, Q9R117 |
| Gene Alias | 4833430L21Rik; AW540162; BRE1; BRE1A; C79397; hBRE1; IMD35; JTK1; mKIAA4116; Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2; Tyk2; tyrosine kinase 2; tyrosine kinase TYK2 |
| Gene Symbols | TYK2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?