Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2765 Micro Mill Tubing
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
2.79 mm
Unit Size:
Pack of 6
Description
- For use with highly aggressive chemicals
- Long service life
- High fatigue resistance due to flexing
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | FDA Certified |
| Color Code | Purple/White |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (English) Inner | 0.11 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 2.79 mm |
| Material | DEHP |
| Thickness (English) | 0.03 in. |
| Thickness (Metric) | 0.85 mm |
| For Use With | Masterflex Peristaltic Pumps, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow |
| Packaging Quantity | 6 Pk. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu