Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing
Descrizione
- Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
- Minimal extractables help maintain fluid integrity
- Documented biocompatibility for sensitive applications
- Excellent fluid flow characteristics
- Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | NSF-51, 3-A, FDA |
| Diameter (English) Inner | 0.59 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 15 mm |
| Material | Silicone |
| Diameter (English) Outer | 0.83 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 21 mm |
| Overall Length (English) | 49.2 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Thickness (English) | 0.12 in. |
| Thickness (Metric) | 3 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?