Learn More
Skytec™ TX924 Nitrile Gloves
Codice prodotto. 30274524
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
Pack of 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
30274524 Large Pack of 100
30274523 Small Pack of 100
30274506 Medium Pack of 100
30274553 X-Large Pack of 100
30274610 2X-Large Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30274524 Fornitore Skytec™ N. del fornitore SKG00924BH
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High performance, powder-free, black nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Black Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Applications Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Color Black
Disposable Single-use
Exterior Finish Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Large
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 9 mil
Thickness (Metric) 0.23 mm
Length (Metric) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.