Learn More
Descrizione
- High-quality nitrile, soft and durable
- High resistance to penetration and projections of many chemicals
- Palm thickness 0.20 mm (8 mil), weight: 9.2 g
- Extended cuff (300 mm length) to protect the forearm
- Textured finish on palm to enhance grip
- Powder-free, latex-free, non-sterile
- Chlorinated inside to offer increased comfort and reduce friction when donning
- AQL 0.65
- Anti-static properties due to inherent anti-static properties of nitrile
- Silicone-free
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CAT III |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 374 |
| Chlorinated | Yes |
| Applications | Laboratory |
| Color | Blue |
| Finger Thickness (English) | 9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.23 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 8 mil |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?