Learn More
BOLA Tubing
Código de producto. 10013421
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
2 mm
3.175 mm
3.6 mm
6.35 mm
6.5 mm
6.8 mm
8 mm
9.5 mm
9.52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1m
3m
5m
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10013421
Marca: BOLA S181122
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tubing, Virgin, Milky-white
  • Translucent to milky-white appearance.
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding characteristics
  • Very good dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Especificaciones
Certifications/Compliance FDA
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 6.8 mm
Min. Operating Temperature (Metric) '-200°C
Sterility Non-sterile
Color Transparent
Flexibility Rigid
Maximum Pressure 66
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado